Tlačiť
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole-2-carboxaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC8773-1G PC8773-5G
APOSPC8773-1GEA 79.82 EUR
APOSPC8773-1G APOSPC8773-5G
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole-2-carboxaldehyde 97%
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole-2-carboxaldehyde
Vzorec: C₁₂H₈F₃NO
Teplota tavenia: 88…90 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01567130
Číslo CAS: 156496-70-7