Tlačiť
2,3-Dihydro-5-fluorobenzo[b]furan
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,3-Dihydro-5-fluoro-1-benzofuran, 5-Fluoro-2,3-dihydrobenzofuran
PC8752-1G PC8752-25G PC8752-5G
APOSPC8752-1GEA 59.68 EUR
APOSPC8752-1G APOSPC8752-25G APOSPC8752-5G
2,3-Dihydro-5-fluorobenzo[b]furan
2,3-Dihydro-5-fluorobenzo[b]furan
Vzorec: C₈H₇FO
Mw: 138.139 g/mol
Teplota varu: 191 °C
Hustota: 1.214 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 68 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08236758
Číslo CAS: 245762-35-0
EINECS: 246-331-6