Tlačiť
2-Bromo-1-fluoronaphthalene 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC8694-1G PC8694-5G
APOSPC8694-1GEA 158.04 EUR
APOSPC8694-1G APOSPC8694-5G
2-Bromo-1-fluoronaphthalene 95%
2-Bromo-1-fluoronaphthalene
Vzorec: C₁₀H₆BrF
Teplota varu: 164 °C (2 mm Hg)
Teplota tavenia: –4 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09864690
Číslo CAS: 317-79-3