Tlačiť
1-Isopropyl-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(Prop-2-yl)-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid, 5-Carboxy-1-isopropyl-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
PC8566-1G PC8566-10G PC8566-5G
APOSPC8566-1GEA 26.52 EUR
APOSPC8566-1G APOSPC8566-10G APOSPC8566-5G
1-Isopropyl-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid 98%
1-Isopropyl-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid
Vzorec: C₁₂H₁₁F₃N₂O₂
Mw: 272.223 g/mol
Teplota tavenia: 174…178 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01570675
Číslo CAS: 306935-42-2