Tlačiť
2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzyl alcohol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: {2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]phenyl}methanol
PC8554-1G PC8554-250MG
APOSPC8554-1GEA 215.9 EUR
APOSPC8554-1G APOSPC8554-250MG
2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzyl alcohol 97%
2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzyl alcohol
Vzorec: C₁₂H₁₁F₃N₂O
Mw: 256.224 g/mol
Teplota tavenia: 42.5…44 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09817511
Číslo CAS: 892502-29-3
OSN: 2811
ADR: 6.1 III