Tlačiť
4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]benzyl alcohol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]-5-(trifluoromethyl)pyridine, {4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]phenyl}methanol
PC8553-1G PC8553-250MG
APOSPC8553-1GEA 390.95 EUR
APOSPC8553-1G APOSPC8553-250MG
4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]benzyl alcohol 97%
4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]benzyl alcohol
Vzorec: C₁₃H₁₀F₃NO
Mw: 253.22 g/mol
Teplota tavenia: 123…124 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09817477
Číslo CAS: 613239-75-1