Tlačiť
2-[4-(Chloromethyl)phenyl]-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 6-[4-(Chloromethyl)phenyl]-α,α,α-trifluoro-3-picoline, 4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]benzyl chloride
PC8552-1G PC8552-250MG PC8552-100MG
APOSPC8552-1GEA 0 EUR
APOSPC8552-1G APOSPC8552-250MG APOSPC8552-100MG
2-[4-(Chloromethyl)phenyl]-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
2-[4-(Chloromethyl)phenyl]-5-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₁₃H₉ClF₃N
Mw: 271.665 g/mol
Teplota tavenia: 77…78 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09817479
Číslo CAS: 613239-76-2
OSN: 3261
ADR: 8 III