Tlačiť
N-Methyl-2-[1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzylamine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC8547-1G PC8547-250MG
APOSPC8547-1GEA 262.37 EUR
APOSPC8547-1G APOSPC8547-250MG
N-Methyl-2-[1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzylamine 97%
N-Methyl-2-[1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzylamine
Vzorec: C₁₃H₁₄F₃N₃
Mw: 269.266 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09817515
Číslo CAS: 898598-62-4