Tlačiť
{4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]phenyl}methylamine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-[4-(Aminomethyl)phenyl]-5-(trifluoromethyl)pyridine, 4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]benzylamine
PC8545-1G PC8545-250MG
APOSPC8545-1GEA 477.07 EUR
APOSPC8545-1G APOSPC8545-250MG
{4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]phenyl}methylamine 97%
{4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]phenyl}methylamine
Vzorec: C₁₃H₁₁F₃N₂
Mw: 252.235 g/mol
Teplota tavenia: 108.5…110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09817478
Číslo CAS: 906352-74-7
OSN: 3259
ADR: 8 III