Tlačiť
Pentafluorophenyl 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC8542-1G PC8542-250MG
APOSPC8542-1GEA 227.04 EUR
APOSPC8542-1G APOSPC8542-250MG
Pentafluorophenyl 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylate 97%
Pentafluorophenyl 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylate
Vzorec: C₁₄H₉F₅N₂O₃S
Teplota tavenia: 118…119,5 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09817538
Číslo CAS: 921939-02-8