Tlačiť
Pentafluorophenyl 3-(1,3-dioxolan-2-yl)thiophene-2-carboxylate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC8540-1G PC8540-250MG
APOSPC8540-1GEA 167.27 EUR
APOSPC8540-1G APOSPC8540-250MG
Pentafluorophenyl 3-(1,3-dioxolan-2-yl)thiophene-2-carboxylate 97%
Pentafluorophenyl 3-(1,3-dioxolan-2-yl)thiophene-2-carboxylate
Vzorec: C₁₄H₇F₅O₄S
Teplota tavenia: 55,5…59.5 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09702392
Číslo CAS: 910037-02-4