Tlačiť
Ethyl 4-(4-fluorophenyl)-6-methyl-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3,4-Dihydro-5-(ethoxycarbonyl)-4-(4-fluorophenyl)-6-methylpyrimidin-2(1H)-one
PC8539-100MG PC8539-250MG
APOSPC8539-100MGEA 152.61 EUR
APOSPC8539-100MG APOSPC8539-250MG
Ethyl 4-(4-fluorophenyl)-6-methyl-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate
Ethyl 4-(4-fluorophenyl)-6-methyl-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate
Vzorec: C₁₄H₁₅FN₂O₃
Mw: 278.279 g/mol
Teplota tavenia: 181…185 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00500223
Číslo CAS: 5937-24-6
OSN: 2811
ADR: 6.1 III