Tlačiť
Pentafluorophenyl 6-thien-2-ylnicotinate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Pentafluorophenyl 2-thien-2-ylpyridine-5-carboxylate
PC8536-1G PC8536-250MG
APOSPC8536-1GEA 250.7 EUR
APOSPC8536-1G APOSPC8536-250MG
Pentafluorophenyl 6-thien-2-ylnicotinate 97%
Pentafluorophenyl 6-thien-2-ylnicotinate
Vzorec: C₁₆H₆F₅NO₂S
Teplota tavenia: 139,5…141.5 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09702374
Číslo CAS: 926921-59-7