Tlačiť
Pentafluorophenyl 6-(tetrahydropyran-4-yloxy)nicotinate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Pentafluorophenyl-2-(tetrahydropyran-4-yloxy)pyridine-5-carboxylate
PC8512-1G PC8512-250MG
APOSPC8512-1GEA 209.79 EUR
APOSPC8512-1G APOSPC8512-250MG
Pentafluorophenyl 6-(tetrahydropyran-4-yloxy)nicotinate 97%
Pentafluorophenyl 6-(tetrahydropyran-4-yloxy)nicotinate
Vzorec: C₁₇H₁₂F₅NO₄
Teplota tavenia: 114,5…118 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09702389
Číslo CAS: 910036-96-3