Tlačiť
4-(Trifluoromethylthio)phenacyl bromide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Bromo-4'-(trifluoromethylthio)acetophenone
PC8506-1G PC8506-250MG
APOSPC8506-1GEA 952.27 EUR
APOSPC8506-1G APOSPC8506-250MG
4-(Trifluoromethylthio)phenacyl bromide
4-(Trifluoromethylthio)phenacyl bromide
Vzorec: C₉H₆BrF₃OS
Mw: 299.108 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03094514
Číslo CAS: 2003-11-4
OSN: 3261
ADR: 8 III