Tlačiť
4-Hydroxy-8-(trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC8479-250MG PC8479-500MG
APOSPC8479-250MGEA 29.96 EUR
APOSPC8479-250MG APOSPC8479-500MG
4-Hydroxy-8-(trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
4-Hydroxy-8-(trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)quinoline
Vzorec: C₁₁H₅F₆NO₂
Mw: 297.153 g/mol
Teplota tavenia: 109…111 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00174226
Číslo CAS: 306935-26-2