Tlačiť
2-Fluoro-5-(2-methylallyl)toluene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 3-(4-Fluoro-3-methylphenyl)-2-methylprop-1-ene
PC8390-1G PC8390-5G
APOSPC8390-1GEA 273.18 EUR
APOSPC8390-1G APOSPC8390-5G
2-Fluoro-5-(2-methylallyl)toluene
2-Fluoro-5-(2-methylallyl)toluene
Vzorec: C₁₁H₁₃F
Mw: 164.219 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07775007
Číslo CAS: 869493-79-8