Tlačiť
2-(4-Fluorobenzylthio)ethylamine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC8344-100MG PC8344-500MG
APOSPC8344-100MGEA 252.31 EUR
APOSPC8344-100MG APOSPC8344-500MG
2-(4-Fluorobenzylthio)ethylamine 95%
2-(4-Fluorobenzylthio)ethylamine
Vzorec: C₉H₁₂FNS
Teplota varu: 98 °C (0,5 mm Hg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01764909
Číslo CAS: 143627-49-0