Tlačiť
Methyl 2-chloro-4-(trifluoromethyl)cinnamate 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 3-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]acrylate, Methyl 3-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]prop-2-enoate
PC8274-100MG PC8274-1G PC8274-250MG
APOSPC8274-100MGEA 237.13 EUR
APOSPC8274-100MG APOSPC8274-1G APOSPC8274-250MG
Methyl 2-chloro-4-(trifluoromethyl)cinnamate 95+%
Methyl 2-chloro-4-(trifluoromethyl)cinnamate
Vzorec: C₁₁H₈ClF₃O₂
Mw: 264.628 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01313366
Číslo CAS: 243977-24-4