Tlačiť
4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzyl bromide 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC8249-1G PC8249-250MG
APOSPC8249-1GEA 721.62 EUR
APOSPC8249-1G APOSPC8249-250MG
4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzyl bromide 95%
4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₃Br₂F₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094470
Číslo CAS: 537033-57-1
OSN: 3265
ADR: 8,II