Tlačiť
4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzyl alcohol 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC8248-1G PC8248-250MG
APOSPC8248-1GEA 720.61 EUR
APOSPC8248-1G APOSPC8248-250MG
4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzyl alcohol 95%
4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₄BrF₃O
Mw: 241.005 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094469
Číslo CAS: 252004-34-5