Tlačiť
4-Chloro-2,6-difluorophenylacetonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-(4-Chloro-2,6-difluorophenyl)acetonitrile
PC8244-1G PC8244-5G PC8244-10G
APOSPC8244-1GEA 114.72 EUR
APOSPC8244-1G APOSPC8244-5G APOSPC8244-10G
4-Chloro-2,6-difluorophenylacetonitrile 98%
4-Chloro-2,6-difluorophenylacetonitrile
Vzorec: C₈H₄ClF₂N
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094465
Číslo CAS: 537033-53-7
OSN: 3439
ADR: 6.1,II