Tlačiť
2-(Trifluoromethyl)anisole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC8230-1G PC8230-250MG PC8230-5G
APOSPC8230-1GEA 99.48 EUR
APOSPC8230-1G APOSPC8230-250MG APOSPC8230-5G
2-(Trifluoromethyl)anisole
2-(Trifluoromethyl)anisole
Vzorec: C₈H₇F₃O
Teplota tavenia: –14,3…–14.1 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00142938
Číslo CAS: 395-48-2
OSN: 1993
ADR: 3,III