Tlačiť
5-(4-Bromophenylsulphonyl)-4-(hydroxymethyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: [5-(4-Bromophenyl)sulphonyl-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol
PC8127-1G PC8127-500MG
APOSPC8127-1GEA 1339.75 EUR
APOSPC8127-1G APOSPC8127-500MG
5-(4-Bromophenylsulphonyl)-4-(hydroxymethyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
5-(4-Bromophenylsulphonyl)-4-(hydroxymethyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Vzorec: C₁₂H₁₀BrF₃N₂O₃S
Teplota tavenia: 124…127 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00172661
Číslo CAS: 318469-36-2