Tlačiť
5-(4-Bromophenylthio)-4-(hydroxymethyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC8124-1G PC8124-500MG
APOSPC8124-1GEA 898.11 EUR
APOSPC8124-1G APOSPC8124-500MG
5-(4-Bromophenylthio)-4-(hydroxymethyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 97%
5-(4-Bromophenylthio)-4-(hydroxymethyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Vzorec: C₁₂H₁₀BrF₃N₂OS
Teplota tavenia: 99…101 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00172639
Číslo CAS: 318239-56-4