Tlačiť
2,6-Dimethyl-4-fluorobenzaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Fluoro-3-formyl-m-xylene, 4-Fluoro-2,6-dimethylbenzaldehyde
PC8085-1G PC8085-250MG PC8085-5G
APOSPC8085-1GEA 396.15 EUR
APOSPC8085-1G APOSPC8085-250MG APOSPC8085-5G
2,6-Dimethyl-4-fluorobenzaldehyde
2,6-Dimethyl-4-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₉H₉FO
Mw: 152.166 g/mol
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD03701054
Číslo CAS: 925441-35-6