Tlačiť
5-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzeneboronic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (5-Bromo-2-fluoro-3-methylphenyl)boronic acid, 5-Bromo-2-fluoro-3-methylphenylboronic acid
PC8046-1G PC8046-5G
APOSPC8046-1GEA 72.9 EUR
APOSPC8046-1G APOSPC8046-5G
5-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzeneboronic acid
5-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzeneboronic acid
Vzorec: C₇H₇BBrFO₂
Mw: 232.843 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09800868
Číslo CAS: 957120-61-5