Tlačiť
5-Bromo-3-carboxy-2-fluorobenzeneboronic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 3-Borono-5-bromo-2-fluorobenzoic acid, 5-Bromo-3-carboxy-2-fluorophenylboronic acid
PC8044-1G PC8044-5G
APOSPC8044-1GEA 94.53 EUR
APOSPC8044-1G APOSPC8044-5G
5-Bromo-3-carboxy-2-fluorobenzeneboronic acid
5-Bromo-3-carboxy-2-fluorobenzeneboronic acid
Vzorec: C₇H₅BBrFO₄
Mw: 262.826 g/mol
Teplota tavenia: 237…240 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD09800869
Číslo CAS: 957120-63-7