Tlačiť
1-[3-(4-Fluorophenoxy)prop-1-yl]piperazine dihydrochloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Fluoro-4-[3-(piperazin-1-yl)propoxy]benzene dihydrochloride
PC7936-1G PC7936-2G PC7936-5G PC7936-10G
APOSPC7936-1GEA 0 EUR
APOSPC7936-1G APOSPC7936-2G APOSPC7936-5G APOSPC7936-10G
1-[3-(4-Fluorophenoxy)prop-1-yl]piperazine dihydrochloride 98%
1-[3-(4-Fluorophenoxy)prop-1-yl]piperazine dihydrochloride
Vzorec: C₁₃H₁₉FN₂O·2ClH
Teplota tavenia: 212…214 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03428570
Číslo CAS: 537037-78-8