Tlačiť
1-(Perfluorohexyl)octane 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC7927-25G PC7927-5G PC7927-1G
APOSPC7927-25GEA 676.69 EUR
APOSPC7927-25G APOSPC7927-5G APOSPC7927-1G
1-(Perfluorohexyl)octane 97%
1-(Perfluorohexyl)octane
Vzorec: C₁₄H₁₇F₁₃
Teplota vzplanutia: 100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07784188
Číslo CAS: 133331-77-8