Tlačiť
1H,1H,2H,2H-Perfluorotetradecyltrichlorosilane 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Trichloro-1H,1H,2H,2H-perfluorotetradecylsilane
PC7902-1G PC7902-5G
APOSPC7902-1GEA 0 EUR
APOSPC7902-1G APOSPC7902-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluorotetradecyltrichlorosilane 97%
1H,1H,2H,2H-Perfluorotetradecyltrichlorosilane
Vzorec: C₁₄H₄Cl₃F₂₅Si
Teplota varu: 114…115 °C (1,2 mm Hg)
Teplota tavenia: 91…93 °C
Teplota vzplanutia: 110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07368764
Číslo CAS: 102488-50-6
OSN: 1759
ADR: 8,II