Tlačiť
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Bromo-3-(bromomethyl)benzotrifluoride, 1-Bromo-2-(bromomethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene
PC7887-1G PC7887-5G PC7887-10G
APOSPC7887-1GEA 38.17 EUR
APOSPC7887-1G APOSPC7887-5G APOSPC7887-10G
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₅Br₂F₃
Mw: 317.93
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04973762
Číslo CAS: 886496-63-5
OSN: 3265
ADR: 8 II