Tlačiť
6-Fluoropyridine-2-carboxamide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 6-Fluoropicolinamide, 2-Carbamoyl-6-fluoropyridine, 2-(Aminocarbonyl)-6-fluoropyridine
PC7884-1G PC7884-250MG PC7884-5G
APOSPC7884-1GEA 44.93 EUR
APOSPC7884-1G APOSPC7884-250MG APOSPC7884-5G
6-Fluoropyridine-2-carboxamide 97%
6-Fluoropyridine-2-carboxamide
Vzorec: C₆H₅FN₂O
Teplota tavenia: 134…137 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04038712
Číslo CAS: 369-03-9