Tlačiť
4,4,4-Trifluoro-3-(trifluoromethyl)butanoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3,3-Bis(trifluoromethyl)propanoic acid, 4,4,4-Trifluoro-3-(trifluoromethyl)butyric acid
PC7854L-1G PC7854L-5G
APOSPC7854L-1GEA 75.01 EUR
APOSPC7854L-1G APOSPC7854L-5G
4,4,4-Trifluoro-3-(trifluoromethyl)butanoic acid 97%
4,4,4-Trifluoro-3-(trifluoromethyl)butanoic acid
Vzorec: C₅H₄F₆O₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00236630
Číslo CAS: 17327-33-2
OSN: 3265
ADR: 8,III