Tlačiť
Methyl 2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzoate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 2-nitro-α,α,α-trifluoro-p-toluate, 4-(Methoxycarbonyl)-3-nitrobenzotrifluoride
PC7828-5G PC7828-1G PC7828-25G
APOSPC7828-5GEA 26.8 EUR
APOSPC7828-5G APOSPC7828-1G APOSPC7828-25G
Methyl 2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzoate 98%
Methyl 2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzoate
Vzorec: C₉H₆F₃NO₄
Mw: 249.143 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08282772
Číslo CAS: 228418-45-9