Tlačiť
4-(Trifluoromethyl)pyridine-3-thiocarboxamide 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-(Trifluoromethyl)nicotinthioamide
PC7766T-1G PC7766T-5G
APOSPC7766T-1GEA 143.4 EUR
APOSPC7766T-1G APOSPC7766T-5G
4-(Trifluoromethyl)pyridine-3-thiocarboxamide 95+%
4-(Trifluoromethyl)pyridine-3-thiocarboxamide
Vzorec: C₇H₅F₃N₂S
Mw: 206.188 g/mol
Teplota tavenia: 153…156 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00205806
Číslo CAS: 158063-54-8