Tlačiť
2-Chloro-2,3,3-trifluorocyclobutane-1-carbonitrile 97+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7748-10G PC7748-1G PC7748-5G
APOSPC7748-10GEA 789.41 EUR
APOSPC7748-10G APOSPC7748-1G APOSPC7748-5G
2-Chloro-2,3,3-trifluorocyclobutane-1-carbonitrile 97+%
2-Chloro-2,3,3-trifluorocyclobutane-1-carbonitrile
Vzorec: C₅H₃ClF₃N
Teplota varu: 82 °C (40 mm Hg)
Teplota vzplanutia: 72 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00039436
Číslo CAS: 1546-77-6
OSN: 1992
ADR: 3+6.1,III