Tlačiť
2-Bromo-5-fluorophenylacetonitrile 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Bromo-5-fluorobenzyl cyanide, 2-(2-Bromo-5-fluorophenyl)acetonitrile, (2-Bromo-5-fluorophenyl)acetonitrile
PC7746-1G PC7746-25G PC7746-5G
APOSPC7746-1GEA 24.91 EUR
APOSPC7746-1G APOSPC7746-25G APOSPC7746-5G
2-Bromo-5-fluorophenylacetonitrile 99%
2-Bromo-5-fluorophenylacetonitrile
Vzorec: C₈H₅BrFN
Mw: 214.034 g/mol
Teplota tavenia: 70…71 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094439
Číslo CAS: 886761-96-2
OSN: 3439
ADR: 6.1 III