Tlačiť
2-Bromo-5-fluorobenzoyl chloride, tech
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7745-1G PC7745-5G
APOSPC7745-1GEA 150.02 EUR
APOSPC7745-1G APOSPC7745-5G
2-Bromo-5-fluorobenzoyl chloride, tech
2-Bromo-5-fluorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₃BrClFO
Teplota tavenia: 20…22 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094438
Číslo CAS: 111771-13-2
OSN: 3265
ADR: 8,III