Tlačiť
2-Amino-5-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-Amino-5-(trifluoromethyl)benzoimidazole
PC7729-1G PC7729-250MG PC7729-500MG PC7729-2.5G
APOSPC7729-1GEA 887.64 EUR
APOSPC7729-1G APOSPC7729-250MG APOSPC7729-500MG APOSPC7729-2.5G
2-Amino-5-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
2-Amino-5-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Vzorec: C₈H₆F₃N₃
Mw: 201.149 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06659792
Číslo CAS: 10057-46-2