Tlačiť
5-Bromo-2-fluorobenzenesulphonyl chloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 5-Bromo-2-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC7725-5G PC7725-1G PC7725-25G
APOSPC7725-5GEA 33.13 EUR
APOSPC7725-5G APOSPC7725-1G APOSPC7725-25G
5-Bromo-2-fluorobenzenesulphonyl chloride 98%
5-Bromo-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₃BrClFO₂S
Mw: 273.507 g/mol
Teplota tavenia: 61…66 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09763690
Číslo CAS: 339370-40-0
OSN: 3261
ADR: 8 II