Tlačiť
2,5-Bis(trifluoromethyl)-7-chloro-1H-benzimidazole 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,6-Bis(trifluoromethyl)-4-chloro-1H-benzimidazole
PC7695-1G PC7695-5G
APOSPC7695-1GEA 227.92 EUR
APOSPC7695-1G APOSPC7695-5G
2,5-Bis(trifluoromethyl)-7-chloro-1H-benzimidazole 97%
2,5-Bis(trifluoromethyl)-7-chloro-1H-benzimidazole
Vzorec: C₉H₃ClF₆N₂
Mw: 288.577 g/mol
Teplota tavenia: 154…156 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12547949
Číslo CAS: 1209789-75-2