Tlačiť
2-Bromo-2'-fluoropropiophenone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Bromo-1-(2-fluorophenyl)propan-1-one
PC7689-1G PC7689-250MG PC7689-5G
APOSPC7689-1GEA 323.71 EUR
APOSPC7689-1G APOSPC7689-250MG APOSPC7689-5G
2-Bromo-2'-fluoropropiophenone
2-Bromo-2'-fluoropropiophenone
Vzorec: C₉H₈BrFO
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09955286
Číslo CAS: 186036-09-9
OSN: 3265
ADR: 8,III