Tlačiť
3-Acetyl-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-[2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]ethan-1-one, 3-Ethanoyl-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
PC7652-1G PC7652-5G
APOSPC7652-1GEA 175.05 EUR
APOSPC7652-1G APOSPC7652-5G
3-Acetyl-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
3-Acetyl-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₉H₈F₃NO
Mw: 203.161 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03407376
Číslo CAS: 205582-83-8