Tlačiť
3'-(Trifluoromethyl)acetophenone oxime
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC7480A-1G PC7480A-5G
APOSPC7480A-1GEA 99.48 EUR
APOSPC7480A-1G APOSPC7480A-5G
3'-(Trifluoromethyl)acetophenone oxime
3'-(Trifluoromethyl)acetophenone oxime
Vzorec: C₉H₈F₃NO
Mw: 203.161 g/mol
Teplota tavenia: 83…86 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00085177
Číslo CAS: 99705-50-7