Tlačiť
4-(Trifluoromethoxy)phenoxyacetic hydrazide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC7439PC-1G PC7439PC-250MG
APOSPC7439PC-1GEA 79.82 EUR
APOSPC7439PC-1G APOSPC7439PC-250MG
4-(Trifluoromethoxy)phenoxyacetic hydrazide 97%
4-(Trifluoromethoxy)phenoxyacetic hydrazide
Vzorec: C₉H₉F₃N₂O₃
Mw: 250.175 g/mol
Teplota tavenia: 133…135 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00052355
Číslo CAS: 175204-36-1