Tlačiť
3-Chloro-2,4-difluoroiodobenzene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Chloro-1,3-difluoro-4-iodobenzene
PC7421-1G PC7421-25G PC7421-5G
APOSPC7421-1GEA 94.67 EUR
APOSPC7421-1G APOSPC7421-25G APOSPC7421-5G
3-Chloro-2,4-difluoroiodobenzene 97%
3-Chloro-2,4-difluoroiodobenzene
Vzorec: C₆H₂ClF₂I
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00142890
Číslo CAS: 202925-06-2