Tlačiť
2-Amino-3-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC7419-1G PC7419-5G
APOSPC7419-1GEA 111.36 EUR
APOSPC7419-1G APOSPC7419-5G
2-Amino-3-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
2-Amino-3-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₈H₅BrF₃NO₃
Mw: 300.029 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03407438
Číslo CAS: 874774-41-1