Tlačiť
2-(4-Bromo-2-fluorophenoxy)propane
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4-Bromo-2-fluoro-1-isopropoxybenzene
PC7409-1G PC7409-5G PC7409-10G
APOSPC7409-1GEA 41.66 EUR
APOSPC7409-1G APOSPC7409-5G APOSPC7409-10G
2-(4-Bromo-2-fluorophenoxy)propane
2-(4-Bromo-2-fluorophenoxy)propane
Vzorec: C₉H₁₀BrFO
Mw: 233.078 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00070760
Číslo CAS: 202865-80-3