Tlačiť
1,2-Bis[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,1,2,2-tetrafluoroethane 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 1,1'-(1,1,2,2-Tetrafluoroethane-1,2-diyl)bis[3-(trifluoromethyl)benzene]
PC7397-1G PC7397-25G PC7397-5G
APOSPC7397-1GEA 116.33 EUR
APOSPC7397-1G APOSPC7397-25G APOSPC7397-5G
1,2-Bis[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,1,2,2-tetrafluoroethane 97%
1,2-Bis[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,1,2,2-tetrafluoroethane
Vzorec: C₁₆H₈F₁₀
Teplota tavenia: 82…83 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631640
Číslo CAS: 287172-67-2